missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human I-TAC / CXCL11 Protein
Recombinant Protein
2025.00€ - 3300.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001289052.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6373 |
Nombre | I-TAC / CXCL11 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15918708
|
enQuireBio™
QP1189-500 UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15908708
|
enQuireBio™
QP1189-1 MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001289052.1 | |
I-TAC / CXCL11 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
FPMFKRGRCL CIGPGVKAVK VADIEKASIM YPSNNCDKIE VIITLKENKG QRCLNPKSKQ ARLIIKKVER KNF | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
6373 | |
Research Use Only | |
CXCL11 | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |