Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human I-TAC / CXCL11 Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP1189-1 mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15908708
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001289052.1
I-TAC / CXCL11 Protein
Research Use Only
CXCL11
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
6373
1 mg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
FPMFKRGRCL CIGPGVKAVK VADIEKASIM YPSNNCDKIE VIITLKENKG QRCLNPKSKQ ARLIIKKVER KNF
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.