Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Homeobox protein Hox-B4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Homeobox protein Hox-B4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9183-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16027801
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_076920.1
Homeobox protein Hox-B4 Protein
Research Use Only
HOXB4
Recombinant Protein
Yeast
MAMSSFLINS NYVDPKFPPC EEYSQSDYLP SDHSPGYYAG GQRRESSFQP EAGFGRRAAC TVQRYAACRD PGPPPPPPPP PPPPPPPGLS PRAPAPPPAG ALLPEPGQRC EAVSSSPPPP PCAQNPLHPS PSHSACKEPV VYPWMRKVHV STVNPNYAGG EPKRSRTAYT RQQVLELEKE FHYNRYLTRR RRVEIAHALC LSERQIKIWF QNRRMKWKKD HKLPNTKIRS GGAAGSAGGP PGRPNGGPRA L
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3214
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol