Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Homeobox protein Hox-B4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Homeobox protein Hox-B4, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_076920.1
ID de gen (Entrez) 3214
Nombre Homeobox protein Hox-B4 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16097791
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9183-YE-100UG
100 μg
645.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16037801
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9183-YE-500UG
500 μg
1740.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16007801
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9183-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16027801
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9183-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16047801
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9183-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16017801
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9183-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_076920.1
Homeobox protein Hox-B4 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
3214
Research Use Only
HOXB4
Recombinant Protein
Yeast
MAMSSFLINS NYVDPKFPPC EEYSQSDYLP SDHSPGYYAG GQRRESSFQP EAGFGRRAAC TVQRYAACRD PGPPPPPPPP PPPPPPPGLS PRAPAPPPAG ALLPEPGQRC EAVSSSPPPP PCAQNPLHPS PSHSACKEPV VYPWMRKVHV STVNPNYAGG EPKRSRTAYT RQQVLELEKE FHYNRYLTRR RRVEIAHALC LSERQIKIWF QNRRMKWKKD HKLPNTKIRS GGAAGSAGGP PGRPNGGPRA L
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.