Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-C Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HLA-C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8825-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16086681
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
HLA-C Protein
Research Use Only
HLA-C
Recombinant Protein
E. coli
CSHSMRYFYT AVSRPGRGEP RFIAVGYVDD TQFVRFDSDA ASPRGEPRAP WVEQEGPEYW DRETQKYKRQ AQTDRVSLRN LRGYYNQSEA GSHTLQWMYG CDLGPDGRLL RGYDQSAYDG KDYIALNEDL RSWTAADTAA QITQRKWEAA RAAEQQRAYL EGTCVEWLRR YLENGKETLQ RAEHPKTHVT HHLVSDHEAT LRCWALGFYP AEITLTWQRD GEDQTQDTEL VETRPAGDGT FQKWAAVVVP SGEEQRYTCH VQHEGLPEPL TLRWEPSSQP TIPI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol