Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-C Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HLA-C, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1180.00€
Especificaciones
Nombre | HLA-C Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | HLA-C |
Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16046681
|
enQuireBio™
QP8825-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16086681
|
enQuireBio™
QP8825-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16056681
|
enQuireBio™
QP8825-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16066681
|
enQuireBio™
QP8825-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16076681
|
enQuireBio™
QP8825-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
HLA-C Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
HLA-C | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
CSHSMRYFYT AVSRPGRGEP RFIAVGYVDD TQFVRFDSDA ASPRGEPRAP WVEQEGPEYW DRETQKYKRQ AQTDRVSLRN LRGYYNQSEA GSHTLQWMYG CDLGPDGRLL RGYDQSAYDG KDYIALNEDL RSWTAADTAA QITQRKWEAA RAAEQQRAYL EGTCVEWLRR YLENGKETLQ RAEHPKTHVT HHLVSDHEAT LRCWALGFYP AEITLTWQRD GEDQTQDTEL VETRPAGDGT FQKWAAVVVP SGEEQRYTCH VQHEGLPEPL TLRWEPSSQP TIPI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |