Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HIV-1 (group M, subtype A, isolate HXB2) Envelope glycoprotein gp160 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HIV-1 (group M, subtype A, isolate HXB2) Envelope glycoprotein gp160, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7356-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16018410
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_057856.1
HIV-1 (group M, subtype A, isolate HXB2) Envelope glycoprotein gp160 Protein
Research Use Only
gp120
Recombinant Protein
E. coli
KLWVTVYYGV PVWKEATTTL FCASDAKAYD TEVHNVWATH ACVPTDPNPQ EVVLVNVTEN FNMWKNDMVE QMHEDIISLW DQSLKPCVKL TPLCVSLKCT DLKNDTNTNS SSGRMIMEKG EIKNCSFNIS TSIRGKVQKE YAFFYKLDII PIDNDTTSYK LTSCNTSVIT QACPKVSFEP IPIHYCAPAG FAILKCNNKT FNGTGPCTNV STVQCTHGIR PVVSTQLLLN GSLAEEEVVI RSVNFTDNAK TIIVQLNTSV EINCTRPNNN TRKRIRIQRG PGRAFVTIGK IGNMRQAHCN ISRAKWNNTL KQIASKLREQ FGNNKTIIFK QSSGGDPEIV THSFNCGGEF FYCNSTQLFN STWFNSTWST EGSNNTEGSD TITLPCRIKQ IINMWQKVGK AMYAPPISGQ IRCSSNITGL LLTRDGGNSN NESEIFRPGG GDMRDNWRSE LYKYKVVKIE PLGVAPTKAK RRVVQREKR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
155971
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol