Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HIV-1 (group M, subtype A, isolate HXB2) Envelope glycoprotein gp160 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HIV-1 (group M, subtype A, isolate HXB2) Envelope glycoprotein gp160, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_057856.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 155971 |
Nombre | HIV-1 (group M, subtype A, isolate HXB2) Envelope glycoprotein gp160 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16008410
|
enQuireBio™
QP7356-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16028410
|
enQuireBio™
QP7356-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16018410
|
enQuireBio™
QP7356-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16038410
|
enQuireBio™
QP7356-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16048410
|
enQuireBio™
QP7356-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16058410
|
enQuireBio™
QP7356-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Spezifikation
NP_057856.1 | |
HIV-1 (group M, subtype A, isolate HXB2) Envelope glycoprotein gp160 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
155971 | |
Research Use Only | |
gp120 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KLWVTVYYGV PVWKEATTTL FCASDAKAYD TEVHNVWATH ACVPTDPNPQ EVVLVNVTEN FNMWKNDMVE QMHEDIISLW DQSLKPCVKL TPLCVSLKCT DLKNDTNTNS SSGRMIMEKG EIKNCSFNIS TSIRGKVQKE YAFFYKLDII PIDNDTTSYK LTSCNTSVIT QACPKVSFEP IPIHYCAPAG FAILKCNNKT FNGTGPCTNV STVQCTHGIR PVVSTQLLLN GSLAEEEVVI RSVNFTDNAK TIIVQLNTSV EINCTRPNNN TRKRIRIQRG PGRAFVTIGK IGNMRQAHCN ISRAKWNNTL KQIASKLREQ FGNNKTIIFK QSSGGDPEIV THSFNCGGEF FYCNSTQLFN STWFNSTWST EGSNNTEGSD TITLPCRIKQ IINMWQKVGK AMYAPPISGQ IRCSSNITGL LLTRDGGNSN NESEIFRPGG GDMRDNWRSE LYKYKVVKIE PLGVAPTKAK RRVVQREKR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |