missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human High affinity copper uptake protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) High affinity copper uptake protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
610.00€ - 1725.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001850.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 1317 |
Nombre | High affinity copper uptake protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16069091
|
enQuireBio™
QP9957-IV-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16079091
|
enQuireBio™
QP9957-IV-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16059091
|
enQuireBio™
QP9957-IV-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001850.1 | |
High affinity copper uptake protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length Transmembrane Protein | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1317 | |
Research Use Only | |
SLC31A1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDHSHHMGMS YMDSNSTMQP SHHHPTTSAS HSHGGGDSSM MMMPMTFYFG FKNVELLFSG LVINTAGEMA GAFVAVFLLA MFYEGLKIAR ESLLRKSQVS IRYNSMPVPG PNGTILMETH KTVGQQMLSF PHLLQTVLHI IQVVISYFLM LIFMTYNGYL CIAVAAGAGT GYFLFSWKKA VVVDITEHCH | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |