Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human High affinity copper uptake protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) High affinity copper uptake protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9957-iv-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16079091
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001850.1
High affinity copper uptake protein 1
Research Use Only
SLC31A1
Recombinant Protein
E. coli
MDHSHHMGMS YMDSNSTMQP SHHHPTTSAS HSHGGGDSSM MMMPMTFYFG FKNVELLFSG LVINTAGEMA GAFVAVFLLA MFYEGLKIAR ESLLRKSQVS IRYNSMPVPG PNGTILMETH KTVGQQMLSF PHLLQTVLHI IQVVISYFLM LIFMTYNGYL CIAVAAGAGT GYFLFSWKKA VVVDITEHCH
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
1317
50 μg
Not determined.
Full Length Transmembrane Protein
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol