Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Hexokinase-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Hexokinase-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6164-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16041270
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000179.2
Hexokinase-1 Protein
Research Use Only
HK1
Recombinant Protein
Yeast
ELKDDQVKKI DKYLYAMRLS DETLIDIMTR FRKEMKNGLS RDFNPTATVK MLPTFVRSIP DGSEKGDFIA LDLGGSSFRI LRVQVNHEKN QNVHMESEVY DTPENIVHGS GSQLFDHVAE CLGDFMEKRK IKDKKLPVGF TFSFPCQQSK IDEAILITWT KRFKASGVEG ADVVKLLNKA IKKRGDYDAN IVAVVNDTVG TMMTCGYDDQ HCEVGLIIGT GTNACYMEEL RHIDLVEGDE GRMCINTEWG AFGDDGSLED IRTEFDREID RGSLNPGKQL FEKMVSGMYL GELVRLILVK MAKEGLLFEG RITPELLTRG KFNTSDVSAI EKNKEGLHNA KEILTRLGVE PSDDDCVSVQ HVCTIVSFRS ANLVAATLGA ILNRLRDNKG TPRLRTTVGV DGSLYKTHPQ YSRRFHKTLR RLVPDSDVRF LLSESGSGKG AAMVTAVAYR LAEQHRQIEE TLA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3098
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol