Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Hexokinase-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Hexokinase-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_000179.2
ID de gen (Entrez) 3098
Nombre Hexokinase-1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16091260
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6164-YE-100UG
100 μg
645.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16031270
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6164-YE-500UG
500 μg
1740.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16001270
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6164-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16021270
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6164-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16041270
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6164-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16011270
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6164-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_000179.2
Hexokinase-1 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
3098
Research Use Only
HK1
Recombinant Protein
Yeast
ELKDDQVKKI DKYLYAMRLS DETLIDIMTR FRKEMKNGLS RDFNPTATVK MLPTFVRSIP DGSEKGDFIA LDLGGSSFRI LRVQVNHEKN QNVHMESEVY DTPENIVHGS GSQLFDHVAE CLGDFMEKRK IKDKKLPVGF TFSFPCQQSK IDEAILITWT KRFKASGVEG ADVVKLLNKA IKKRGDYDAN IVAVVNDTVG TMMTCGYDDQ HCEVGLIIGT GTNACYMEEL RHIDLVEGDE GRMCINTEWG AFGDDGSLED IRTEFDREID RGSLNPGKQL FEKMVSGMYL GELVRLILVK MAKEGLLFEG RITPELLTRG KFNTSDVSAI EKNKEGLHNA KEILTRLGVE PSDDDCVSVQ HVCTIVSFRS ANLVAATLGA ILNRLRDNKG TPRLRTTVGV DGSLYKTHPQ YSRRFHKTLR RLVPDSDVRF LLSESGSGKG AAMVTAVAYR LAEQHRQIEE TLA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.