Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Heat shock 70 kDa protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Heat shock 70 kDa protein 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8058-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16012421
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002146.2
Heat shock 70 kDa protein 1
Research Use Only
HSPA6
Recombinant Protein
E. coli
MQAPRELAVG IDLGTTYSCV GVFQQGRVEI LANDQGNRTT PSYVAFTDTE RLVGDAAKSQ AALNPHNTVF DAKRLIGRKF ADTTVQSDMK HWPFRVVSEG GKPKVRVCYR GEDKTFYPEE ISSMVLSKMK ETAEAYLGQP VKHAVITVPA YFNDSQRQAT KDAGAIAGLN VLRIINEPTA AAIAYGLDRR GAGERNVLIF DLGGGTFDVS VLSIDAGVFE VKATAGDTHL GGEDFDNRLV NHFMEEFRRK HGKDLSGNKR ALRRLRTACE RAKRTLSSST QATLEIDSLF EGVDFYTSIT RARFEELCSD LFRSTLEPVE KALRDAKLDK AQIHDVVLVG GSTRIPKVQK LLQDFFNGKE LNKSINPDEA VAYGAAVQAA VLMGDKCEKV QDLLLLDVAP LSLGLETAGG VMTTLIQRNA TIPTKQTQTF TTYSDNQPGV FIQVYEGERA MTKDNNLLGR FELSGIPPAP RGVPQIEVTF DIDANGILSV TATDRSTGKA NKITITNDKG RLSKEEVERM VHEAEQYKAE DEAQRDRVAA KNSLEAHVFH VKGSLQEESL RDKIPEEDRR KMQDKCREVL AWLEHNQLAE KEEYEHQKRE LEQICRPIFS RLYGGPGVPG GSSCGTQARQ GDPSTGP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3310
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol