missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Heat shock 70 kDa protein 1

Código de producto. p-7154737
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16012421 10 μg 10 microgramos
16052421 50 μg 50 microgramos
16002421 100 μg 100 microgramos
16032421 200 μg 200 microgramos
16042421 500 μg 500 microgramos
16022421 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16012421

Marca: enQuireBio™ QP8058ec10ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Heat shock 70 kDa protein 6, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_002146.2
ID de gen (Entrez) 3310
Nombre Heat shock 70 kDa protein 1
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen HSPA6
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MQAPRELAVG IDLGTTYSCV GVFQQGRVEI LANDQGNRTT PSYVAFTDTE RLVGDAAKSQ AALNPHNTVF DAKRLIGRKF ADTTVQSDMK HWPFRVVSEG GKPKVRVCYR GEDKTFYPEE ISSMVLSKMK ETAEAYLGQP VKHAVITVPA YFNDSQRQAT KDAGAIAGLN VLRIINEPTA AAIAYGLDRR GAGERNVLIF DLGGGTFDVS VLSIDAGVFE VKATAGDTHL GGEDFDNRLV NHFMEEFRRK HGKDLSGNKR ALRRLRTACE RAKRTLSSST QATLEIDSLF EGVDFYTSIT RARFEELCSD LFRSTLEPVE KALRDAKLDK AQIHDVVLVG GSTRIPKVQK LLQDFFNGKE LNKSINPDEA VAYGAAVQAA VLMGDKCEKV QDLLLLDVAP LSLGLETAGG VMTTLIQRNA TIPTKQTQTF TTYSDNQPGV FIQVYEGERA MTKDNNLLGR FELSGIPPAP RGVPQIEVTF DIDANGILSV TATDRSTGKA NKITITNDKG RLSKEEVERM VHEAEQYKAE DEAQRDRVAA KNSLEAHVFH VKGSLQEESL RDKIPEEDRR KMQDKCREVL AWLEHNQLAE KEEYEHQKRE LEQICRPIFS RLYGGPGVPG GSSCGTQARQ GDPSTGP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.