Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HDDC3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HDDC3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7880-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16091351
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001273380.1
HDDC3 Protein
Research Use Only
HDDC3
Recombinant Protein
E. coli
GSEAAQLLEA ADFAARKHRQ QRRKDPEGTP YINHPIGVAR ILTHEAGITD IVVLQAALLH DTVEDTDTTL DEVELHFGAQ VRRLVEEVTD DKTLPKLERK RLQVEQAPHS SPGAKLVKLA DKLYNLRDLN RCTPEVKIQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
374659
500 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol