Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HDDC3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HDDC3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001273380.1
ID de gen (Entrez) 374659
Nombre HDDC3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16051351
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7880-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16071351
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7880-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16061351
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7880-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16081351
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7880-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16091351
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7880-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16001361
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7880-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001273380.1
HDDC3 Protein
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
374659
Research Use Only
HDDC3
Recombinant Protein
E. coli
GSEAAQLLEA ADFAARKHRQ QRRKDPEGTP YINHPIGVAR ILTHEAGITD IVVLQAALLH DTVEDTDTTL DEVELHFGAQ VRRLVEEVTD DKTLPKLERK RLQVEQAPHS SPGAKLVKLA DKLYNLRDLN RCTPEVKIQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.