Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GrpE protein homolog 1, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GrpE protein homolog 1, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8144-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16042891
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_079472.1
GrpE protein homolog 1, mitochondrial Protein
Research Use Only
GRPEL1
Recombinant Protein
E. coli
CTATKQKNSG QNLEEDMGQS EQKADPPATE KTLLEEKVKL EEQLKETVEK YKRALADTEN LRQRSQKLVE EAKLYGIQAF CKDLLEVADV LEKATQCVPK EEIKDDNPHL KNLYEGLVMT EVQIQKVFTK HGLLKLNPVG AKFDPYEHEA LFHTPVEGKE PGTVALVSKV GYKLHGRTLR PALVGVVKEA
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
80273
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol