Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GrpE protein homolog 1, mitochondrial Protein
Código de producto. p-7154816
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16022891 10 μg 10 microgramos
16062891 50 μg 50 microgramos
16012891 100 μg 100 microgramos
16042891 200 μg 200 microgramos
16052891 500 μg 500 microgramos
16032891 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16022891
Marca: enQuireBio™ QP8144ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GrpE protein homolog 1, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_079472.1
ID de gen (Entrez) 80273
Nombre GrpE protein homolog 1, mitochondrial Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen GRPEL1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia CTATKQKNSG QNLEEDMGQS EQKADPPATE KTLLEEKVKL EEQLKETVEK YKRALADTEN LRQRSQKLVE EAKLYGIQAF CKDLLEVADV LEKATQCVPK EEIKDDNPHL KNLYEGLVMT EVQIQKVFTK HGLLKLNPVG AKFDPYEHEA LFHTPVEGKE PGTVALVSKV GYKLHGRTLR PALVGVVKEA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.