Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GOLM1 / GP73 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GOLM1 / GP73, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8697-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16046011
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_057632.2
GOLM1 / GP73 Protein
Research Use Only
GOLM1
Recombinant Protein
E. coli
SSRSVDLQTR IMELEGRVRR AAAERGAVEL KKNEFQGELE KQREQLDKIQ SSHNFQLESV NKLYQDEKAV LVNNITTGER LIRVLQDQLK TLQRNYGRLQ QDVLQFQKNQ TNLERKFSYD LSQCINQMKE VKEQCEERIE EVTKKGNEAV ASRDLSENND QRQQLQALSE PQPRLQAAGL PHTEVPQGKG NVLGNSKSQT PAPSSEVVLD SKRQVEKEET NEIQVVNEEP QRDRLPQEPG REQVVEDRPV GGRGFGGAGE LGQTPQVQAA LSVSQENPEM EGPERDQLVI PDGQEEEQEA AGEGRNQQKL RGEDDYNMDE NEAESETDKQ AALAGNDRNI DVFNVEDQKR DTINLLDQRE KRNHTL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51280
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol