Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GOLM1 / GP73 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GOLM1 / GP73, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 2025.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_057632.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 51280 |
Nombre | GOLM1 / GP73 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16036011
|
enQuireBio™
QP8697-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16076011
|
enQuireBio™
QP8697-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16026011
|
enQuireBio™
QP8697-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16056011
|
enQuireBio™
QP8697-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16066011
|
enQuireBio™
QP8697-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16046011
|
enQuireBio™
QP8697-EC-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_057632.2 | |
GOLM1 / GP73 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
51280 | |
Research Use Only | |
GOLM1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SSRSVDLQTR IMELEGRVRR AAAERGAVEL KKNEFQGELE KQREQLDKIQ SSHNFQLESV NKLYQDEKAV LVNNITTGER LIRVLQDQLK TLQRNYGRLQ QDVLQFQKNQ TNLERKFSYD LSQCINQMKE VKEQCEERIE EVTKKGNEAV ASRDLSENND QRQQLQALSE PQPRLQAAGL PHTEVPQGKG NVLGNSKSQT PAPSSEVVLD SKRQVEKEET NEIQVVNEEP QRDRLPQEPG REQVVEDRPV GGRGFGGAGE LGQTPQVQAA LSVSQENPEM EGPERDQLVI PDGQEEEQEA AGEGRNQQKL RGEDDYNMDE NEAESETDKQ AALAGNDRNI DVFNVEDQKR DTINLLDQRE KRNHTL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |