Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glycine N-acyltransferase-like protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glycine N-acyltransferase-like protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7893-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16001451
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001207423.1
Glycine N-acyltransferase-like protein 1
Research Use Only
GLYATL1
Recombinant Protein
E. coli
MILLNNSHKL LALYKSLARS IPESLKVYGS VYHINHGNPF NMEVLVDSWP EYQMVIIRPQ KQEMTDDMDS YTNVYRMFSK EPQKSEEVLK NCEIVNWKQR LQIQGLQESL GEGIRVATFS KSVKVEHSRA LLLVTEDILK LNASSKSKLG SWAETGHPDD EFESETPNFK YAQLDVSYSG LVNDNWKRGK NERSLHYIKR CIEDLPAACM LGPEGVPVSW VTMDPSCEVG MAYSMEKYRR TGNMARVMVR YMKYLRQKNI PFYISVLEEN EDSRRFVGQF GFFEASCEWH QWTCYPQNLV PF
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
92292
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol