Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glycine N-acyltransferase-like protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glycine N-acyltransferase-like protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001207423.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 92292 |
Nombre | Glycine N-acyltransferase-like protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16051441
|
enQuireBio™
QP7893-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16071441
|
enQuireBio™
QP7893-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16061441
|
enQuireBio™
QP7893-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16081441
|
enQuireBio™
QP7893-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16091441
|
enQuireBio™
QP7893-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16001451
|
enQuireBio™
QP7893-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001207423.1 | |
Glycine N-acyltransferase-like protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
92292 | |
Research Use Only | |
GLYATL1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MILLNNSHKL LALYKSLARS IPESLKVYGS VYHINHGNPF NMEVLVDSWP EYQMVIIRPQ KQEMTDDMDS YTNVYRMFSK EPQKSEEVLK NCEIVNWKQR LQIQGLQESL GEGIRVATFS KSVKVEHSRA LLLVTEDILK LNASSKSKLG SWAETGHPDD EFESETPNFK YAQLDVSYSG LVNDNWKRGK NERSLHYIKR CIEDLPAACM LGPEGVPVSW VTMDPSCEVG MAYSMEKYRR TGNMARVMVR YMKYLRQKNI PFYISVLEEN EDSRRFVGQF GFFEASCEWH QWTCYPQNLV PF | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |