Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glycerol kinase 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glycerol kinase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6085-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15949859
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_149991.2
Glycerol kinase 2 Protein
Research Use Only
GK2
Recombinant Protein
E. coli
AAPKTAAVGP LVGAVVQGTN STRFLVFNSK TAELLSHHKV ELTQEFPKEG WVEQDPKEIL QSVYECIART CEKLDELNID ISNIKAVGVS NQRETTVIWD KLTGEPLYNA VVWLDLRTQT TVEDLSKKIP GNSNFVKSKT GLPLSTYFSA VKLRWMLDNV RNVQKAVEEG RALFGTIDSW LIWSLTGGVN GGVHCTDVTN ASRTMLFNIH SLEWDKELCD FFEIPMDLLP NVFSSSEIYG LIKTGALEGV PISGCLGDQC AALVGQMCFQ EGQAKNTYGT GCFLLCNTGR KCVFSEHGLL TTVAYKLGRE KPAYYALEGS VAIAGAVIRW LRDNLGIIET SGDIERLAKE VGTSYGCYFV PAFSGLYAPY WEPSARGILC GLTQFTNKCH IAFAALEAVC FQTREILEAM NRDCGIPLRH LQVDGGMTNN KVLMQLQADI LHIPVIKPFM PETTALGAAM AAGAAEGVSV WSLEPQALSV LRMERFEPQI QATESEIRYA TWKKAVMKSM GWVTSQSPEG GDPSIFSSLP LGFFIVSSMV MLIGARYISG VP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2712
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol