missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glycerol kinase 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glycerol kinase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_149991.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 2712 |
Nombre | Glycerol kinase 2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15909859
|
enQuireBio™
QP6085-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15929859
|
enQuireBio™
QP6085-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15919859
|
enQuireBio™
QP6085-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15939859
|
enQuireBio™
QP6085-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15949859
|
enQuireBio™
QP6085-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15959859
|
enQuireBio™
QP6085-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_149991.2 | |
Glycerol kinase 2 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2712 | |
Research Use Only | |
GK2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AAPKTAAVGP LVGAVVQGTN STRFLVFNSK TAELLSHHKV ELTQEFPKEG WVEQDPKEIL QSVYECIART CEKLDELNID ISNIKAVGVS NQRETTVIWD KLTGEPLYNA VVWLDLRTQT TVEDLSKKIP GNSNFVKSKT GLPLSTYFSA VKLRWMLDNV RNVQKAVEEG RALFGTIDSW LIWSLTGGVN GGVHCTDVTN ASRTMLFNIH SLEWDKELCD FFEIPMDLLP NVFSSSEIYG LIKTGALEGV PISGCLGDQC AALVGQMCFQ EGQAKNTYGT GCFLLCNTGR KCVFSEHGLL TTVAYKLGRE KPAYYALEGS VAIAGAVIRW LRDNLGIIET SGDIERLAKE VGTSYGCYFV PAFSGLYAPY WEPSARGILC GLTQFTNKCH IAFAALEAVC FQTREILEAM NRDCGIPLRH LQVDGGMTNN KVLMQLQADI LHIPVIKPFM PETTALGAAM AAGAAEGVSV WSLEPQALSV LRMERFEPQI QATESEIRYA TWKKAVMKSM GWVTSQSPEG GDPSIFSSLP LGFFIVSSMV MLIGARYISG VP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |