Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glutaminyl cyclase / QPCT Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glutaminyl cyclase / QPCT, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6564-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16084200
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_036545.1
Glutaminyl cyclase / QPCT Protein
Research Use Only
QPCT
Recombinant Protein
E. coli
VSPSASAWPE EKNYHQPAIL NSSALRQIAE GTSISEMWQN DLQPLLIERY PGSPGSYAAR QHIMQRIQRL QADWVLEIDT FLSQTPYGYR SFSNIISTLN PTAKRHLVLA CHYDSKYFSH WNNRVFVGAT DSAVPCAMML ELARALDKKL LSLKTVSDSK PDLSLQLIFF DGEEAFLHWS PQDSLYGSRH LAAKMASTPH PPGARGTSQL HGMDLLVLLD LIGAPNPTFP NFFPNSARWF ERLQAIEHEL HELGLLKDHS LEGRYFQNYS YGGVIQDDHI PFLRRGVPVL HLIPSPFPEV WHTMDDNEEN LDESTIDNLN KILQVFVLEY LHL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
25797
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol