Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glutaminyl cyclase / QPCT Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glutaminyl cyclase / QPCT, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_036545.1
ID de gen (Entrez) 25797
Nombre Glutaminyl cyclase / QPCT Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16054200
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6564-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16074200
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6564-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16064200
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6564-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16084200
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6564-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16094200
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6564-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16004210
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6564-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_036545.1
Glutaminyl cyclase / QPCT Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
25797
Research Use Only
QPCT
Recombinant Protein
E. coli
VSPSASAWPE EKNYHQPAIL NSSALRQIAE GTSISEMWQN DLQPLLIERY PGSPGSYAAR QHIMQRIQRL QADWVLEIDT FLSQTPYGYR SFSNIISTLN PTAKRHLVLA CHYDSKYFSH WNNRVFVGAT DSAVPCAMML ELARALDKKL LSLKTVSDSK PDLSLQLIFF DGEEAFLHWS PQDSLYGSRH LAAKMASTPH PPGARGTSQL HGMDLLVLLD LIGAPNPTFP NFFPNSARWF ERLQAIEHEL HELGLLKDHS LEGRYFQNYS YGGVIQDDHI PFLRRGVPVL HLIPSPFPEV WHTMDDNEEN LDESTIDNLN KILQVFVLEY LHL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.