Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glucagon Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glucagon, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8639-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16005711
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002045.1
Glucagon Protein
Research Use Only
GCG
Recombinant Protein
E. coli
HSQGTFTSDY SKYLDSRRAQ DFVQWLMNTK RNRNNIA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2641
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol