Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glucagon Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glucagon, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002045.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 2641 |
Nombre | Glucagon Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16065701
|
enQuireBio™
QP8639-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16005711
|
enQuireBio™
QP8639-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16055701
|
enQuireBio™
QP8639-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16085701
|
enQuireBio™
QP8639-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16095701
|
enQuireBio™
QP8639-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16075701
|
enQuireBio™
QP8639-EC-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_002045.1 | |
Glucagon Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2641 | |
Research Use Only | |
GCG | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
HSQGTFTSDY SKYLDSRRAQ DFVQWLMNTK RNRNNIA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |