Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GLP-1R / GLP1R Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GLP-1R / GLP1R, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6090-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15949899
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002053.3
GLP-1R / GLP1R Protein
Research Use Only
Glp1r
Recombinant Protein
E. coli
RPQGATVSLW ETVQKWREYR RQCQRSLTED PPPATDLFCN RTFDEYACWP DGEPGSFVNV SCPWYLPWAS SVPQGHVYRF CTAEGLWLQK DNSSLPWRDL SECEESKRGE RSSPEEQLLF LY
Greater than 98.9% as determined by SDS-PAGE.
2740
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol