missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GLP-1R / GLP1R Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GLP-1R / GLP1R, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002053.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 2740 |
Nombre | GLP-1R / GLP1R Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15999889
|
enQuireBio™
QP6090-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15919899
|
enQuireBio™
QP6090-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15909899
|
enQuireBio™
QP6090-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15929899
|
enQuireBio™
QP6090-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15939899
|
enQuireBio™
QP6090-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15949899
|
enQuireBio™
QP6090-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_002053.3 | |
GLP-1R / GLP1R Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2740 | |
Research Use Only | |
Glp1r | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
RPQGATVSLW ETVQKWREYR RQCQRSLTED PPPATDLFCN RTFDEYACWP DGEPGSFVNV SCPWYLPWAS SVPQGHVYRF CTAEGLWLQK DNSSLPWRDL SECEESKRGE RSSPEEQLLF LY | |
Greater than 98.9% as determined by SDS-PAGE. |