Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GLIPR1 / RTVP1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GLIPR1 / RTVP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6089-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15949889
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_006842.2
GLIPR1 / RTVP1 Protein
Research Use Only
GLIPR1
Recombinant Protein
E. coli
ANILPDIENE DFIKDCVRIH NKFRSEVKPT ASDMLYMTWD PALAQIAKAW ASNCQFSHNT RLKPPHKLHP NFTSLGENIW TGSVPIFSVS SAITNWYDEI QDYDFKTRIC KKVCGHYTQV VWADSYKVGC AVQFCPKVSG FDALSNGAHF ICNYGPGGNY PTWPYKRGAT CSACPNNDKC LDNLCVNRQR DQVKRYYSVV YPGWPIYPRN R
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11010
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol