Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GLIPR1 / RTVP1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GLIPR1 / RTVP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_006842.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 11010 |
Nombre | GLIPR1 / RTVP1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15939889
|
enQuireBio™
QP6089-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15959889
|
enQuireBio™
QP6089-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15949889
|
enQuireBio™
QP6089-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15969889
|
enQuireBio™
QP6089-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15979889
|
enQuireBio™
QP6089-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15989889
|
enQuireBio™
QP6089-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_006842.2 | |
GLIPR1 / RTVP1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11010 | |
Research Use Only | |
GLIPR1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ANILPDIENE DFIKDCVRIH NKFRSEVKPT ASDMLYMTWD PALAQIAKAW ASNCQFSHNT RLKPPHKLHP NFTSLGENIW TGSVPIFSVS SAITNWYDEI QDYDFKTRIC KKVCGHYTQV VWADSYKVGC AVQFCPKVSG FDALSNGAHF ICNYGPGGNY PTWPYKRGAT CSACPNNDKC LDNLCVNRQR DQVKRYYSVV YPGWPIYPRN R | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |