Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GH1 / Growth hormone 1 Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP5354-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15935959
  • 353.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío
06-08-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_000506.2
GH1 / Growth hormone 1 Protein
1 mg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Human GH1 / Growth hormone 1 induces PDF 9D11 cell proliferation (typical ED50 is 1-15 ng/ml).
Human
Untagged
20 mM sodium bicarbonate, pH 8.0
2688
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
GH1
Recombinant Protein
E. coli
MFPTIPLSRL FDNAMLRAHR LHQLAFDTYQ EFEEAYIPKE QKYSFLQNPQ TSLCFSESIP TPSNREETQQ KSNLELLRIS LLLIQSWLEP VQFLRSVFAN SLVYGASDSN VYDLLKDLEE GIQTLMGRLE DGSPRTGQIF KQTYSKFDTN SHNDDALLKN YGLLYCFRKD MDKVETFLRI VQCRSVEGSC GF