Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GH1 / Growth hormone 1 Protein
Recombinant Protein
263.00€ - 1790.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000506.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 2688 |
Nombre | GH1 / Growth hormone 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15945959
|
enQuireBio™
QP5354-500UG |
500 μg |
263.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935959
|
enQuireBio™
QP5354-1MG |
1 mg |
452.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15955959
|
enQuireBio™
QP5354-5MG |
5 mg |
1010.00€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925959
|
enQuireBio™
QP5354-10MG |
10 mg |
1790.00€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_000506.2 | |
GH1 / Growth hormone 1 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Human GH1 / Growth hormone 1 induces PDF 9D11 cell proliferation (typical ED50 is 1-15 ng/ml). | |
Human | |
Untagged | |
20 mM sodium bicarbonate, pH 8.0 |
2688 | |
Research Use Only | |
GH1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MFPTIPLSRL FDNAMLRAHR LHQLAFDTYQ EFEEAYIPKE QKYSFLQNPQ TSLCFSESIP TPSNREETQQ KSNLELLRIS LLLIQSWLEP VQFLRSVFAN SLVYGASDSN VYDLLKDLEE GIQTLMGRLE DGSPRTGQIF KQTYSKFDTN SHNDDALLKN YGLLYCFRKD MDKVETFLRI VQCRSVEGSC GF | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |