Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GATC Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GATC, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6071-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15939769
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_789788.1
GATC Protein
Research Use Only
GATC
Recombinant Protein
E. coli
MWSRLVWLGL RAPLGGRQGF TSKADPQGSG RITAAVIEHL ERLALVDFGS REAVARLEKA IAFADRLRAV DTDGVEPMES VLEDRCLYLR SDNVVEGNCA DELLQNSHRV VEEYFVAPPG NISLPKLDEQ EPFPHS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
283459
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol