missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human GATC Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GATC, was expressed in the hosts and tags indicated.

160.00€ - 2385.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_789788.1
ID de gen (Entrez) 283459
Nombre GATC Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15909769
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6071-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15929769
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6071-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15919769
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6071-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15939769
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6071-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15949769
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6071-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15959769
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6071-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_789788.1
GATC Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
283459
Research Use Only
GATC
Recombinant Protein
E. coli
MWSRLVWLGL RAPLGGRQGF TSKADPQGSG RITAAVIEHL ERLALVDFGS REAVARLEKA IAFADRLRAV DTDGVEPMES VLEDRCLYLR SDNVVEGNCA DELLQNSHRV VEEYFVAPPG NISLPKLDEQ EPFPHS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications