Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Galectin-7 / LGALS7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Galectin-7 / LGALS7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8671-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16075891
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001035972.1
Galectin-7 / LGALS7 Protein
Research Use Only
LGALS7
Recombinant Protein
E. coli
SNVPHKSSLP EGIRPGTVLR IRGLVPPNAS RFHVNLLCGE EQGSDAALHF NPRLDTSEVV FNSKEQGSWG REERGPGVPF QRGQPFEVLI IASDDGFKAV VGDAQYHHFR HRLPLARVRL VEVGGDVQLD SVRIF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3963
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol