missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Galectin-7 / LGALS7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Galectin-7 / LGALS7, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001035972.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3963 |
Nombre | Galectin-7 / LGALS7 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16035891
|
enQuireBio™
QP8671-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16075891
|
enQuireBio™
QP8671-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16025891
|
enQuireBio™
QP8671-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16055891
|
enQuireBio™
QP8671-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16065891
|
enQuireBio™
QP8671-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16045891
|
enQuireBio™
QP8671-EC-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Specifications
NP_001035972.1 | |
Galectin-7 / LGALS7 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3963 | |
Research Use Only | |
LGALS7 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SNVPHKSSLP EGIRPGTVLR IRGLVPPNAS RFHVNLLCGE EQGSDAALHF NPRLDTSEVV FNSKEQGSWG REERGPGVPF QRGQPFEVLI IASDDGFKAV VGDAQYHHFR HRLPLARVRL VEVGGDVQLD SVRIF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |