Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fucose-1-phosphate guanylyltransferase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fucose-1-phosphate guanylyltransferase, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001186257.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 8790 |
Nombre | Fucose-1-phosphate guanylyltransferase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16007701
|
enQuireBio™
QP9143-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16047701
|
enQuireBio™
QP9143-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16017701
|
enQuireBio™
QP9143-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16037701
|
enQuireBio™
QP9143-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16057701
|
enQuireBio™
QP9143-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16027701
|
enQuireBio™
QP9143-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001186257.2 | |
Fucose-1-phosphate guanylyltransferase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
8790 | |
Research Use Only | |
FPGT | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MAAARDPPEV SLREATQRKL RRFSELRGKL VARGEFWDIV AITAADEKQE LAYNQQLSEK LKRKELPLGV QYHVFVDPAG AKIGNGGSTL CALQCLEKLY GDKWNSFTIL LIHSGGYSQR LPNASALGKI FTALPLGNPI YQMLELKLAM YIDFPLNMNP GILVTCADDI ELYSIGEFEF IRFDKPGFTA LAHPSSLTIG TTHGVFVLDP FDDLKHRDLE YRSCHRFLHK PSIEKMYQFN AVCRPGNFCQ QDFAGGDIAD LKLDSDYVYT DSLFYMDHKS AKMLLAFYEK IGTLSCEIDA YGDFLQALGP GATVEYTRNT SNVIKEESEL VEMRQRIFHL LKGTSLNVVV LNNSKFYHIG TTEEYLFYFT SDNSLKSELG LQSITFSIFP DIPECSGKTS CIIQSILDSR CSVAPGSVVE YSRLGPDVSV GENCIISGSY ILTKAALPAH SFVCSLSLKM NRCLKYATMA FGVQDNLKKS VKTLSDIKLL QFFGVCFLSC LDVWNLKVTE ELFSGNKTCL SLWTARIFPV CSSLSDSVIT SLKMLNAVKN KSAFSLNSYK LLSIEEMLIY KDVEDMITYR EQIFLEISLK SSLM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |