Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fucose-1-phosphate guanylyltransferase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fucose-1-phosphate guanylyltransferase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9143-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057701
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001186257.2
Fucose-1-phosphate guanylyltransferase Protein
Research Use Only
FPGT
Recombinant Protein
Yeast
MAAARDPPEV SLREATQRKL RRFSELRGKL VARGEFWDIV AITAADEKQE LAYNQQLSEK LKRKELPLGV QYHVFVDPAG AKIGNGGSTL CALQCLEKLY GDKWNSFTIL LIHSGGYSQR LPNASALGKI FTALPLGNPI YQMLELKLAM YIDFPLNMNP GILVTCADDI ELYSIGEFEF IRFDKPGFTA LAHPSSLTIG TTHGVFVLDP FDDLKHRDLE YRSCHRFLHK PSIEKMYQFN AVCRPGNFCQ QDFAGGDIAD LKLDSDYVYT DSLFYMDHKS AKMLLAFYEK IGTLSCEIDA YGDFLQALGP GATVEYTRNT SNVIKEESEL VEMRQRIFHL LKGTSLNVVV LNNSKFYHIG TTEEYLFYFT SDNSLKSELG LQSITFSIFP DIPECSGKTS CIIQSILDSR CSVAPGSVVE YSRLGPDVSV GENCIISGSY ILTKAALPAH SFVCSLSLKM NRCLKYATMA FGVQDNLKKS VKTLSDIKLL QFFGVCFLSC LDVWNLKVTE ELFSGNKTCL SLWTARIFPV CSSLSDSVIT SLKMLNAVKN KSAFSLNSYK LLSIEEMLIY KDVEDMITYR EQIFLEISLK SSLM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
8790
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol