Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fructose-bisphosphate aldolase A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fructose-bisphosphate aldolase A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8303-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16083891
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000025.1
Fructose-bisphosphate aldolase A Protein
Research Use Only
ALDOA
Recombinant Protein
E. coli
PYQYPALTPE QKKELSDIAH RIVAPGKGIL AADESTGSIA KRLQSIGTEN TEENRRFYRQ LLLTADDRVN PCIGGVILFH ETLYQKADDG RPFPQVIKSK GGVVGIKVDK GVVPLAGTNG ETTTQGLDGL SERCAQYKKD GADFAKWRCV LKIGEHTPSA LAIMENANVL ARYASICQQN GIVPIVEPEI LPDGDHDLKR CQYVTEKVLA AVYKALSDHH IYLEGTLLKP NMVTPGHACT QKFSHEEIAM ATVTALRRTV PPAVTGITFL SGGQSEEEAS INLNAINKCP LLKPWALTFS YGRALQASAL KAWGGKKENL KAAQEEYVKR ALANSLACQG KYTPSGQAGA AASESLFVSN HAY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
226
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol