Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fructose-bisphosphate aldolase A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fructose-bisphosphate aldolase A, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_000025.1
ID de gen (Entrez) 226
Nombre Fructose-bisphosphate aldolase A Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16043891
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8303-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16083891
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8303-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16033891
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8303-EC-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16063891
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8303-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16073891
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8303-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16053891
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8303-EC-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_000025.1
Fructose-bisphosphate aldolase A Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
226
Research Use Only
ALDOA
Recombinant Protein
E. coli
PYQYPALTPE QKKELSDIAH RIVAPGKGIL AADESTGSIA KRLQSIGTEN TEENRRFYRQ LLLTADDRVN PCIGGVILFH ETLYQKADDG RPFPQVIKSK GGVVGIKVDK GVVPLAGTNG ETTTQGLDGL SERCAQYKKD GADFAKWRCV LKIGEHTPSA LAIMENANVL ARYASICQQN GIVPIVEPEI LPDGDHDLKR CQYVTEKVLA AVYKALSDHH IYLEGTLLKP NMVTPGHACT QKFSHEEIAM ATVTALRRTV PPAVTGITFL SGGQSEEEAS INLNAINKCP LLKPWALTFS YGRALQASAL KAWGGKKENL KAAQEEYVKR ALANSLACQG KYTPSGQAGA AASESLFVSN HAY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.