Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fos-related antigen 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fos-related antigen 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_005244.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 2355 |
Nombre | Fos-related antigen 2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15909649
|
enQuireBio™
QP6053-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15929649
|
enQuireBio™
QP6053-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15919649
|
enQuireBio™
QP6053-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15939649
|
enQuireBio™
QP6053-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15949649
|
enQuireBio™
QP6053-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15959649
|
enQuireBio™
QP6053-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_005244.1 | |
Fos-related antigen 2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2355 | |
Research Use Only | |
FOSL2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MYQDYPGNFD TSSRGSSGSP AHAESYSSGG GGQQKFRVDM PGSGSAFIPT INAITTSQDL QWMVQPTVIT SMSNPYPRSH PYSPLPGLAS VPGHMALPRP GVIKTIGTTV GRRRRDEQLS PEEEEKRRIR RERNKLAAAK CRNRRRELTE KLQAETEELE EEKSGLQKEI AELQKEKEKL EFMLVAHGPV CKISPEERRS PPAPGLQPMR SGGGSVGAVV VKQEPLEEDS PSSSSAGLDK AQRSVIKPIS IAGGFYGEEP LHTPIVVTST PAVTPGTSNL VFTYPSVLEQ ESPASPSESC SKAHRRSSSS GDQSSDSLNS PTLLAL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |