Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FK506-binding protein-like Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FK506-binding protein-like, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8189-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16063161
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_071393.2
FK506-binding protein-like Protein
Research Use Only
FKBPL
Recombinant Protein
E. coli
METPPVNTIG EKDTSQPQQE WEKNLRENLD SVIQIRQQPR DPPTETLELE VSPDPASQIL EHTQGAEKLV AELEGDSHKS HGSTSQMPEA LQASDLWYCP DGSFVKKIVI RGHGLDKPKL GSCCRVLALG FPFGSGPPEG WTELTMGVGP WREETWGELI EKCLESMCQG EEAELQLPGH SGPPVRLTLA SFTQGRDSWE LETSEKEALA REERARGTEL FRAGNPEGAA RCYGRALRLL LTLPPPGPPE RTVLHANLAA CQLLLGQPQL AAQSCDRVLE REPGHLKALY RRGVAQAALG NLEKATADLK KVLAIDPKNR AAQEELGKVV IQGKNQDAGL AQGLRKMFG
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
63943
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol