Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FK506-binding protein-like Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FK506-binding protein-like, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_071393.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 63943 |
Nombre | FK506-binding protein-like Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16013161
|
enQuireBio™
QP8189-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16033161
|
enQuireBio™
QP8189-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16023161
|
enQuireBio™
QP8189-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16043161
|
enQuireBio™
QP8189-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16053161
|
enQuireBio™
QP8189-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16063161
|
enQuireBio™
QP8189-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_071393.2 | |
FK506-binding protein-like Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
63943 | |
Research Use Only | |
FKBPL | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
METPPVNTIG EKDTSQPQQE WEKNLRENLD SVIQIRQQPR DPPTETLELE VSPDPASQIL EHTQGAEKLV AELEGDSHKS HGSTSQMPEA LQASDLWYCP DGSFVKKIVI RGHGLDKPKL GSCCRVLALG FPFGSGPPEG WTELTMGVGP WREETWGELI EKCLESMCQG EEAELQLPGH SGPPVRLTLA SFTQGRDSWE LETSEKEALA REERARGTEL FRAGNPEGAA RCYGRALRLL LTLPPPGPPE RTVLHANLAA CQLLLGQPQL AAQSCDRVLE REPGHLKALY RRGVAQAALG NLEKATADLK KVLAIDPKNR AAQEELGKVV IQGKNQDAGL AQGLRKMFG | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |