Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fizzy-related protein homolog Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fizzy-related protein homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001129669.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 51343 |
Nombre | Fizzy-related protein homolog Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16023601
|
enQuireBio™
QP8256-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16043601
|
enQuireBio™
QP8256-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16033601
|
enQuireBio™
QP8256-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16053601
|
enQuireBio™
QP8256-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16063601
|
enQuireBio™
QP8256-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16073601
|
enQuireBio™
QP8256-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001129669.1 | |
Fizzy-related protein homolog Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
51343 | |
Research Use Only | |
FZR1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDQDYERRLL RQIVIQNENT MPRVTEMRRT LTPASSPVSS PSKHGDRFIP SRAGANWSVN FHRINENEKS PSQNRKAKDA TSDNGKDGLA YSALLKNELL GAGIEKVQDP QTEDRRLQPS TPEKKGLFTY SLSTKRSSPD DGNDVSPYSL SPVSNKSQKL LRSPRKPTRK ISKIPFKVLD APELQDDFYL NLVDWSSLNV LSVGLGTCVY LWSACTSQVT RLCDLSVEGD SVTSVGWSER GNLVAVGTHK GFVQIWDAAA GKKLSMLEGH TARVGALAWN AEQLSSGSRD RMILQRDIRT PPLQSERRLQ GHRQEVCGLK WSTDHQLLAS GGNDNKLLVW NHSSLSPVQQ YTEHLAAVKA IAWSPHQHGL LASGGGTADR CIRFWNTLTG QPLQCIDTGS QVCNLAWSKH ANELVSTHGY SQNQILVWKY PSLTQVAKLT GHSYRVLYLA MSPDGEAIVT GAGDETLRFW NVFSKTRSTK ESVSVLNLFT RIR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |