Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fibrinogen beta chain Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fibrinogen beta chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001171670.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 2244 |
Nombre | Fibrinogen beta chain Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15919519
|
enQuireBio™
QP6035-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15939519
|
enQuireBio™
QP6035-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15929519
|
enQuireBio™
QP6035-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15949519
|
enQuireBio™
QP6035-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15959519
|
enQuireBio™
QP6035-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15969519
|
enQuireBio™
QP6035-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001171670.1 | |
Fibrinogen beta chain Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2244 | |
Research Use Only | |
FGB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GHRPLDKKRE EAPSLRPAPP PISGGGYRAR PAKAAATQKK VERKAPDAGG CLHADPDLGV LCPTGCQLQE ALLQQERPIR NSVDELNNNV EAVSQTSSSS FQYMYLLKDL WQKRQKQVKD NENVVNEYSS ELEKHQLYID ETVNSNIPTN LRVLRSILEN LRSKIQKLES DVSAQMEYCR TPCTVSCNIP VVSGKECEEI IRKGGETSEM YLIQPDSSVK PYRVYCDMNT ENGGWTVIQN RQDGSVDFGR KWDPYKQGFG NVATNTDGKN YCGLPGEYWL GNDKISQLTR MGPTELLIEM EDWKGDKVKA HYGGFTVQNE ANKYQISVNK YRGTAGNALM DGASQLMGEN RTMTIHNGMF FSTYDRDNDG WLTSDPRKQC SKEDGGGWWY NRCHAANPNG RYYWGGQYTW DMAKHGTDDG VVWMNWKGSW YSMRKMSMKI RPFFPQQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |