Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FIBP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FIBP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6048-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15969609
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004205.2
FIBP Protein
Research Use Only
FIBP
Recombinant Protein
E. coli
TSELDIFVGN TTLIDEDVYR LWLDGYSVTD AVALRVRSGI LEQTGATAAV LQSDTMDHY RTFHMLERLL HAPPKLLHQL IFQIPPSRQA LLIERYYAFD EAFVREVLGK KLSKGTKKDL DDISTKTGI TLKSCRRQFD NFKRVFKVVE EMRGSLVDNI QQHFLLSDRL ARDYAAIVFF ANNRFETGK KKLQYLSFGD FAFCAELMIQ NWTLGAVDSQ MDDMDMDLDK EFLQDLKELK VLVADKDLL DLHKSLVCTA LRGKLGVFSE MEANFKNLSR GLVNVAAKLT HNKDVRDLFV DLVEKFVEP CRSDHWPLSD VRFFLNQYSA SVHSLDGFRH QALWDRYMGT LRGCLLRLYH D
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9158
50 μg
Not determined.
Full Length of Isoform Short
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol