Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FIBP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FIBP, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004205.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 9158 |
Nombre | FIBP Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15919609
|
enQuireBio™
QP6048-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15939609
|
enQuireBio™
QP6048-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15929609
|
enQuireBio™
QP6048-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15949609
|
enQuireBio™
QP6048-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15959609
|
enQuireBio™
QP6048-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15969609
|
enQuireBio™
QP6048-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_004205.2 | |
FIBP Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform Short | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9158 | |
Research Use Only | |
FIBP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TSELDIFVGN TTLIDEDVYR LWLDGYSVTD AVALRVRSGI LEQTGATAAV LQSDTMDHY RTFHMLERLL HAPPKLLHQL IFQIPPSRQA LLIERYYAFD EAFVREVLGK KLSKGTKKDL DDISTKTGI TLKSCRRQFD NFKRVFKVVE EMRGSLVDNI QQHFLLSDRL ARDYAAIVFF ANNRFETGK KKLQYLSFGD FAFCAELMIQ NWTLGAVDSQ MDDMDMDLDK EFLQDLKELK VLVADKDLL DLHKSLVCTA LRGKLGVFSE MEANFKNLSR GLVNVAAKLT HNKDVRDLFV DLVEKFVEP CRSDHWPLSD VRFFLNQYSA SVHSLDGFRH QALWDRYMGT LRGCLLRLYH D | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |