missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human FGFR2 Protein

A cDNA sequence encoding the FGFR2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP11876-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15998658

  • 7875.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

2263
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
RPSFSLVEDT TLEPEEPPTK YQISQPEVYV AAPGESLEVR CLLKDAAVIS WTKDGVHLGP NNRTVLIGEY LQIKGATPRD SGLYACTASR TVDSETWYFM VNVTDAISSG DDEDDTDGAE DFVSENSNNK RAPYWTNTEK MEKRLHAVPA ANTVKFRCPA GGNPMPTMRW LKNGKEFKQE HRIGGYKVRN QHWSLIMESV VPSDKGNYTC VVENEYGSIN HTYHLDVVER SPHRPILQAG LPANASTVVG GDVEFVCKVY SDAQPHIQWI KHVEKNGSKY GPDGLPYLKV LKHSGINSSN AEVLALFNVT EADAGEYICK VSNYIGQANQ SAWLTVLPKQ QAPGREKEIT ASPDYLELEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSRDE LTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTPPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK HHHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
FGFR2 Protein
Research Use Only
FGFR2
Human
His
FGFR2 protein solution (1 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales